Merck
539260
Sigma-Aldrich
3-Glycidoxypropyldimethylethoxysilane
97%
別名:
3-[(Glycidyloxy)propyl]dimethylethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22O3Si
CAS Number:
分子量:
218.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(C)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C10H22O3Si/c1-4-13-14(2,3)7-5-6-11-8-10-9-12-10/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
HHBOIIOOTUCYQD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Glycidoxypropyldimethylethoxysilane was used to functionalize glass substrates to study fluorescence enhancement performance of fabricated photonic crystal sensor. The product could be used for the silanization of hydroxlated Si(100) wafers, and optical chips. Glycidoxypropyldimethylethoxysilane, along with several silanes, was used to form bonded phases for supercritical fluid chromatography (SFC).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
189.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539260-BULK:
539260-VAR:
539260-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)