Merck
535311
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)
Mn ~40,000
別名:
NIPAMポリマー, PNIPAM, ポリNIPAM, ポリアクリルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H11NO)nCH3
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
分子量
Mn 20,000-60,000
Mn ~40,000
品質水準
mp
96 °C
SMILES記法
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
温度感受性ポリマーは、ヒドロゲルの形成に使用することが可能です。温度が約32°Cまで上昇すると、ポリマー水溶液は、可溶性状態から不溶性状態へと相転移します。
物理的形状
感熱性ポリマ-、ヒドロゲル
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
535311-BULK:
535311-VAR:
535311-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)