517933
酢酸鉄(II)
≥99.99% trace metals basis
別名:
二酢酸鉄, 酢酸鉄, 酢酸鉄[Fe(OAc)2 ]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(CO2CH3)2
CAS Number:
分子量:
173.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
詳細
酢酸鉄(II)は、酢酸第一鉄とも呼ばれます。染料業界、有機合成、および他の鉄化合物の前駆体として使用されています。また、有機酸化反応の触媒としても使用されています。
アプリケーション
酢酸鉄(II)は、以下のような用途に使用できます。
- リチウムイオン電池やスーパーキャパシタの陽極材料として使用される酸化鉄や鉄ベースのナノ構造体を合成する際の前駆体として。
- 酸化鉄ナノ粒子の合成における前駆体として。これらの粒子は、スーパーキャパシタ用に炭素ナノファイバーに組み込まれます。
- 太陽電池用にヘマタイトナノ粒子を合成する際の前駆体として。これらのナノ粒子は形状依存型の光学特性を示し、イメージング、光触媒、太陽電池に使用できます。この製品は、酸化鉄ナノ粒子の合成に使用され、さらに酸化鉄-ポリ(エチレングリコール)コアシェルナノ粒子(NP)の形成に使用されました。コアシェルNPは、液体–液体界面(SALI)での自己組織化によって単層を形成する性質について研究されました。
包装
この製品は、酸化鉄-ポリ(エチレングリコール)コア-シェルナノ粒子(NP)の合成に使用するための酸化鉄ナノ粒子の合成に使用されました。コア-シェルNPは単分子層を形成する液-液界面における自己組織化(SALI)について研究されました。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酢酸鉄(II)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517933-BULK:
517933-VAR:
517933-5G:4548173981475
517933-25G:4548173981468