Merck
517585
Sigma-Aldrich
カドミウムアセチルアセトナート
≥99.9% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン カドミウム誘導体, Cd(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cd(C5H7O2)2
CAS Number:
分子量:
310.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: cadmium
reagent type: catalyst
mp
209-214 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Cd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
JXULEGTWCQDLTM-FDGPNNRMSA-L
詳細
Atomic number of base material: 48 Cadmium
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517585-VAR:
517585-BULK:
517585-50G:4548173372648
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)