Merck
511420
Sigma-Aldrich
ポリ(3-ブチルチオフェン-2,5-ジイル)
regiorandom
別名:
P3BT, P3BT-RR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
red
溶解性
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
蛍光検出
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
InChI
1S/C10H16S/c1-4-5-6-10-7-8(2)11-9(10)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl) (P3BT) is an alkylthiophene based conducting polymer that can be used as a donor molecule in the development of organic electronics. It is a π-conjugating polymer with a π-π stacking distance of 0.395 nm.
アプリケーション
P3BT can act as a hole transporting layer (HTL) which can potentially be used in the fabrication of organic field effect transistors (OFETs), chemical sensors, rechargeable batteries and polymeric solar cells (PSCs).
包装
Packaged in glass bottles
引用
固体物性に関してはJ. Am. Chem. Soc..をご覧ください
法的情報
Rieke®Metals製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
511420-VAR:
511420-BULK:
511420-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)