510831
ポリ(3-オクチルチオフェン-2,5-ジイル)
regiorandom
別名:
P3OT
分子量
average Mn 22,000
average Mw 36,600
色
red
mp
198-211 °C
溶解性
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
蛍光検出
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1:1 (頭-頭):(頭-尾)結合の位置異性体。
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl) (P3OT) is an alkylthiophene based conductive polymer with high electroluminescence. It is soluble in most of the organic solvents and can be prepared by the electrochemical polymerization of 3-octylthiophene (3OT). It has hydrophobic properties and can be used as a transducer for ion selective electrodes.
アプリケーション
導電性ポリマ-。
二次電池電極、エレクトロクロミック素子、化学センサ-、光センサ-、発光ダイオ-ド(LED)、マイクロ電気アンプ、電界効果トランジスタ-(FET)、非線形光学材料。
二次電池電極、エレクトロクロミック素子、化学センサ-、光センサ-、発光ダイオ-ド(LED)、マイクロ電気アンプ、電界効果トランジスタ-(FET)、非線形光学材料。
有機電界効果トランジスタ、高分子ベ-スの太陽電池に用いられます。
P3OT forms a nanocomposite with carbon nanotubes (CNTs) for devising a high performance semiconducting material. It can also be used as a π-conjugating polymer for the fabrication of organic electronic based devices which include polymeric diodes, solar cells and photovoltaic modules.
特徴および利点
加工性、環境安定性、電気活性が良好。
包装
Packaged in glass bottles
法的情報
Rieke®Metals製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
510831-VAR:
510831-1G:
510831-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)