Merck
496588
Sigma-Aldrich
グラファイト
powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS Number:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 12.011 g/mol
組成
C
粒径
<150 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
2.26 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496588-113.4G:
496588-BULK:
496588-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)