496553
グラファイト
rod, L 150 mm, diam. 6 mm, 99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS Number:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
数量
180.7 g = 25 rods
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496553-BULK:
496553-VAR:
496553-180.7G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)