Merck
483036
Sigma-Aldrich
フラーレン-C60
greener alternative
98%
別名:
バックミンスターフラーレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60
CAS Number:
分子量:
720.64
Beilstein:
5901022
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.1 eV 
LUMO 4.5 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 7000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChI Key
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フラーレンC60(C60)は、閉じたケージ構造を有する炭素の同素体の一種であり、60個のsp2ハイブリッド炭素で構成された正二十面体形状になっています。C60は、主に幅広いエネルギーに基づく用途向けの新規材料の開発に利用されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
C60は、太陽電池、リチウムイオン電池および光起電力電池などさまざまな電気化学機器の製造に使用できるナノ材料です。
フラーレンC60(98%)は、炭素質材料のクラスに属します。以下のさまざまな代替エネルギー用途に使用できます。リチウムイオン電池、 有機光起電力電池(OPV)、 ヘテロ接合型太陽電池、 高分子光検出器、 光ダイオード、 および光触媒など。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483036-250MG:
483036-BULK:
483036-1G:
483036-5G:
483036-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)