Merck
482277
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(III,IV)リチウム
greener alternative
electrochemical grade
別名:
LMO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiMn2O4
CAS Number:
分子量:
180.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
electrochemical grade
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
59.8-61.7% Mn (by KMnO4, titration)
不純物
≤20000 ppm Trace Metal Analysis
粒径
<5 μm
mp
>400 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
InChI Key
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Lithium manganese(III,IV) oxide (LMO) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Lithium manganese(III,IV) oxide, a low cost and eco-friendly cubic spinel structure, can be used as a cathode material for the formation of high-performance lithium-ion batteries. It can also be used as a mild oxidizing agent for the production of dopaminequinone.
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
482277-VAR:
482277-100G:
482277-25G:4548173942520
482277-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)