Merck
481793
Sigma-Aldrich
Nickel oxide
greener alternative
Ni(II), ≥99.995% trace metals basis
別名:
Mononickel oxide, Nickel Oxide Sinter 75, Nickel oxide, Nickelous oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiO
CAS Number:
分子量:
74.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
酸化ニッケル(II), ≥99.995% trace metals basis
品質水準
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dark green
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI Key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Incorporation of Nanocatalysts for the Production of Bio-Oil from Staphylea holocarpa Wood.: This research explores the application of nanocatalysts, including Nickel(II) oxide, in the production of bio-oil, showcasing its role in enhancing the energy yield and efficiency of the bio-oil production process (Li et al., 2022).
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481793-VAR:
481793-25G:4548173294674
481793-5G:4548173294681
481793-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)