467634
チタン酸バリウム(IV)
nanopowder (cubic crystalline phase), <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
別名:
Barium titanate(IV), Titanium barium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaTiO3
CAS Number:
分子量:
233.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
nanopowder (cubic crystalline phase)
誘電率
150
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
粒径
<100 nm (BET)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI Key
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チタン酸(IV)バリウムは、安定剤としてのオレイン酸存在下で酸化チタン(TiO2)とバリウム塩を反応させることで合成できるセラミック物質です。立方晶構造であり、強誘電性、熱電性および圧電性を持たせることができます。強い光ルミネセンスを示すフィルムを形成し、エレクトロニクス分野で広範囲の用途に使用できます。
アプリケーション
BaTiO3は、フレキシブルエレクトロニクスデバイスの製作に使用でき、誘電強度が改善されます。
物理的形状
Some agglomeration of nanoparticles may occur during the drying process, yielding particle sizes of up to 75 microns. These agglomerates can be broken up through ultrasonication, ball milling, or dispersion in solution with a surfactant.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
467634-25G:4548173155470
467634-BULK:
467634-100G:4548173155463
467634-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)