Merck
454974
Sigma-Aldrich
モノ-2-(メタクリロイルオキシ)エチルコハク酸
別名:
2-(メタクリロイルオキシ)エチルコハク酸水素, 2-メタクリロイルオキシエチルコハク酸, 3-[2-(メタクリロイルオキシ)エトキシカルボニル]プロピオン酸, 4[2-(メタクリロイルオキシ)エトキシ]-4-オキソブタン酸, メタクリロイルオキシエチルコハク酸, モノメタクリロイルオキシエチルコハク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O2CCH2CH2CO2H
CAS Number:
分子量:
230.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
含みます
750 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
品質水準
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-7(2)10(14)16-6-5-15-9(13)4-3-8(11)12/h1,3-6H2,2H3,(H,11,12)
InChI Key
ZEWLHMQYEZXSBH-UHFFFAOYSA-N
詳細
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl succinate(MMES)は、メタクリル酸系モノマーです。接着性、耐久性、耐薬品性に優れたポリマーコーティング剤を生産するためのモノマーとして広く使用されています。金属、プラスチック、複合物などさまざまな物質間で強力な結合を形成するため、接着剤組成に取り入れることができます。MMESは、光重合化プロセスに適合しており、UV硬化型コーティング剤、インク、歯科用修復材料の作製に使用できます。また、廃水処理用光触媒の作製にも使用されます。
アプリケーション
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl succinateは、以下の用途で使用できます :
  • 歯修復用の 多機能性接着性ハイブリッドコンポジットレジンを作製するための ペプチドポリマーマトリックスを調製するためのモノマーとして。MMESは、ペプチド結合用のカルボン酸官能基を1つ と、ポリマーマトリックスとの共重合のための二重結合を1つ持っています。
  • フレキシブル光電子デバイス用のCsPbBr3ベースの エラストマーを合成するための前駆体として。MMESを組み入れることは、 弾性、形状回復性、柔軟性を高める役に立ちます。
  • 有機汚染物質である4-Nitrophenol を除去するための多機能性金ナノ触媒を作製するための均一サイズのpoly(MMES-co-GDMA)マイクロビーズ を合成するためのモノマーとして。MMESは、ポリマーマトリックスの形成、 金ナノ粒子の付着に寄与し、触媒が 磁気特性を発揮できるようにします。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
324.5 °F - closed cup
引火点(℃)
162.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454974-VAR:
454974-250ML:
454974-BULK:
454974-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)