452874
水素化ホウ素ナトリウム
granular, 10-40 mesh, 98%
別名:
VenPure® AF, テトラヒドリドホウ酸ナトリウム
About This Item
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
granular
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
10-40 mesh
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 各種ビタミンおよび抗生物質で生体活性物質としての機能をもたせたシリカコーティング銀ナノ粒子
- 生物医学で使用する水溶性オリゴアミン結合キトサン
- ポリ(メタクリル酸)でコーティングした医療用金ナノ粒子
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452874-25G:
452874-500G:
452874-2KG:
452874-VAR:
452874-100G:
452874-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)