Merck
451649
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III)
greener alternative
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
別名:
モリサイト, 塩化第二鉄, 鉄トリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl3
CAS Number:
分子量:
162.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.61 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
304 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はここをクリック
塩化鉄(III)は、水に非常に溶けやすい茶褐色から黒色の結晶性固体です。中程度の強さのルイス酸として、塩基と非常に反応しやすく、複合イオンを形成することができます。触媒、太陽電池、電池の分野では、鉄前駆体として広く使用されています。
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、構造材料として用いられる、優れた熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ金属間化合物が生成します。
塩化鉄(III)は、以下の用途に使用できます:
  • プロトン交換膜(PEM)燃料電池用のナノサイズ Fe-N-C 触媒を製造するための前駆体として。FeCl3 鉄前駆体は、最低の電荷移動抵抗と高いピーク電力密度を実現します。
  • リチウムイオン電池用の FeOCl@PPy 正極材料を調製するための酸化剤として。
  • 充電式亜鉛空気電池用の非晶質多機能 am-Fe–Bi/NF 電極を製造するための前駆体として。
  • 色素増感太陽電池用の Fe3O4@nanocellulose/TiCl ナノフィラーを合成し、ポリマーの結晶性を低減するため。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化鉄(III)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451649-5G-PW:
451649-5G:4548173941493
451649-VAR:
451649-1G-PW:
451649-BULK:
451649-1G:4548173941486
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)