Merck
448869
Sigma-Aldrich
キトサン
low molecular weight
別名:
ポリ(D-グルコサミン), 脱アセチル化キチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
powder
分子量
50,000-190,000 Da (based on viscosity)
粘度
20-300 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解性
dilute aqueous acid: soluble
SMILES記法
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI Key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
キトサンは、タンパク質沈殿における凝集剤、封入剤、および水増粘剤として使用されることがあります。
多価陰イオンのゲルを形成します。乾燥すれば強靭で透明なフィルムとなる、透明溶液を形成します。
特徴および利点
水処理、クロマトグラフィ-、化粧品添加物、テキスタイルの抗菌処理、テキスタイル用の新規繊維、写真用紙、生分解性フィルム、生物医学用機器、およびドラッグデリバリ-分野での薬剤徐放用マイクロカプセルインプラントを含む、さまざまな用途に使用できる生体適合性で抗菌性で環境にやさしいポリ電解質です。
生体適合性、抗菌性の環境に優しい高分子電解質です。
物理的形状
75~85% 脱アセチル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
448869-50G:
448869-250G:
448869-VAR:
448869-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)