Merck
445746
Sigma-Aldrich
ポリ(メタクリル酸メチル)
average Mw ~350,000 by GPC
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
品質水準
自己発火温度
580 °F
分子量
average Mw ~350,000 by GPC
還元粘度
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
酸性度指数
<1 mg KOH/g
転移温度
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
溶解性
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble
esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
密度
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PMMA(平均分子量~350,000 g mol-1)の熱分解挙動が不活性雰囲気中で検討され、4段階の重量減少が観察されました。
アプリケーション
Fe2O3およびTiO2を含むPMMAフィラー(平均分子量~350,000 g mol-1)は、難燃剤として使用できる可能性があります。
コ-ティング用の顔料湿潤結着剤。
特徴および利点
硬度、耐候性、耐光性、耐薬品性に寄与します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
445746-VAR:
445746-1KG:
445746-25G:
445746-500G:
445746-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)