Merck
442682
Sigma-Aldrich
リン酸リチウム 一塩基性
greener alternative
99%
別名:
リン酸二水素リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiH2PO4
CAS Number:
分子量:
103.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>100 °C (lit.)
密度
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
詳細
Lithium phosphate monobasic is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
LiMX2O7(M = Fe, V; x =P, As)陽極材の前駆物質。1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リン酸リチウム 一塩基性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442682-100G-A:
442682-BULK-A:
442682-500G-A:
442682-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)