440159
3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリラート
98%
別名:
Dow Corning®社製品 Z-6030, [3-(メタクリロイルオキシ)プロピル]トリメトキシシラン, シランA174
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
CAS Number:
分子量:
248.35
Beilstein:
1952435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
不純物
1% methyl alcohol from hydrolysis
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
InChI Key
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレート(TMSPMA)は、重合反応におけるモノマーおよびカップリング剤として広く使用されています。スチレンやアクリレートなどの他のモノマーと共重合して、機械的特性とさまざまな基材への接着性が向上したポリマーフィルムを形成します。紫外線に対するポリマーの安定性も改善します。また、TMSPMAはヒドロキシル基やカルボキシル基などの他の官能基と反応してポリマーの機械的特性を向上させる安定した共有結合を形成するため、ポリマーゲルの架橋剤としても使用されます。さらに、TMSPMAは、リチウムイオン電池、工学用途、歯科修復材料、その他のさまざまな生物医学用途など、多様な分野でも使用されています。
アプリケーション
3-(トリメトキシシリル)プロピルメタクリレート(TMSPMA)は以下として使用できます:
- 組織工学応用のための、TMSPMA-多面体オリゴマーシルセスキオキサン(POSS)ハイブリッドに基づく足場を合成するためのリンカー分子。
- フィラー、SiO2ナノ粒子、樹脂マトリックス間の接着を改善するための可視光硬化型ウレタン変性エポキシアクリレート/SiO2複合材料の調製におけるカップリング剤。これらの複合材料は、歯科修復材料として使用できます。
- リチウムイオン電池に使用される高分子電解質材料を合成するためのモノマー。
- TiO2ナノ粒子の修飾用シランカップリング剤。TMPSM修飾のナノTiO2は、水中で優れた安定性を示すため、ポリマーナノ複合材の加工に適しています。
- 原子移動ラジカル重合による反応性ブロックコポリマー合成におけるモノマー。これらのブロック共重合体は、さまざまなハイブリッドナノ材料の構築に使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440159-BULK:
440159-100ML:
440159-VAR:
440159-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)