440140
(3-アミノプロピル)トリエトキシシラン
99%
別名:
Dow Corning®社製品 Z-6011, 3-トリエトキシシリルプロピルアミン, APTES, APTS
About This Item
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
InChI Key
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
440140-500ML:
440140-100ML:
440140-VAR:
440140-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)