Merck
437441
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
PEGジアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート, average Mn 575
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn 575
含みます
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.467
粘度
57 cP(25 °C)(lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.12 g/mL at 25 °C
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
歯科用コンパウンド、オフセットインキ、ワニス、フレキシブルコ-ティング。
特徴および利点
耐薬品性、柔軟性、接着性、低収縮性、耐摩耗性、衝撃強度に効果があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F
引火点(℃)
104 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
437441-VAR:
437441-100ML:
437441-BULK:
437441-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)