Merck
435457
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)-block-ポリ(プロピレングリコール)-block-ポリ(エチレングリコール)
average Mn ~4,400
別名:
Pluronic® L-121, PEG-PPG-PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.3 mmHg ( 20 °C)
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn ~4,400
組成
PEG, 30 wt. %
屈折率
n20/D 1.454
表面張力
33 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
粘度
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
cloud point 14 °C (1 wt. % aqueous solution)
softening point 5 °C
密度
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
SMILES記法
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
コ-ティングや水処理における表面洗浄剤(硬表面および軟表面)、消泡剤。金属加工用潤滑剤、消泡助剤、線状および架橋ポリエステル類やポリウレタン類のエキステンダ-。
特徴および利点
親水性(EO)/疎水性(PO)比に特性が依存する表面活性物質です。EO含有量が大きいと、優れたo/w安定剤になります。
物理的形状
末端一級ジヒドロキシ官能基オリゴマ-。
法的情報
Pluronic is a registered trademark of BASF
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435457-VAR:
435457-1L:
435457-BULK:
435457-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)