435244
セルロース
colloidal, microcrystalline
別名:
コットンリンター, セルロース, 粉末
フォーム
colloidal, microcrystalline
品質水準
含みます
10.0-20.0% sodium carboxymethyl cellulose as stabilizer
粒径
+65-+325 mesh
粘度
50-150 cP, 2.6 wt. % in H2O, Brookfield RTV, spindle #1 (20 rpm)(lit.)
かさ密度
0.6 g/mL (25°C)
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
充填/増量剤、乳白剤、固化防止剤、押出助剤、および泡・乳化安定剤。
分配クロマトグラフィー用の高純度セルロースパウダーです。
特徴および利点
非晶質領域が加水分解されて、結晶性微小ファイバ-が残ります。熱安定性の良好なチキソトロピックゲルが形成されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
435244-1KG:
435244-250G:
435244-BULK:
435244-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)