Merck
43158
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]-4-フェニル-2-オキサゾリン
≥97.0% (31P-NMR)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H22NOP
CAS Number:
分子量:
407.44
Beilstein:
7547072
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥97.0% (31P-NMR)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −29.5±3°, c = 1% in chloroform
SMILES記法
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m0/s1
InChI Key
OKUTYUNUKKPYJS-VWLOTQADSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Pd触媒によるエナンチオ選択的なアリル置換反応に用いられるキラル配位子
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43158-VAR:
43158-500MG:
43158-100MG:
43158-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)