417130
ベンゼン-1,4-ジボロン酸
≥95.0%
別名:
p-フェニレンジボロン酸, 1,4-フェニレンビスボロン酸, 1,4-フェニレンジボロン酸, p-ベンゼンジボロン酸, NSC 25410, ベンゼン-1,4-ジボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[B(OH)2]2
CAS Number:
分子量:
165.75
Beilstein:
2836921
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4,9-12H
InChI Key
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に用いられる試薬です:
以下の調製に用いられる試薬です
- 外部開始熊田触媒移動型重縮合
- 鈴木‐宮浦クロスカップリング反応
- 光電気デバイスでのエネルギー転移プロセス
- パラジウム触媒による連続アルキル化および共役付加反応
- ショール環化
以下の調製に用いられる試薬です
- RAFT重合およびパラジウム触媒による鈴木カップリング反応による架橋剤および架橋コアシェルナノ粒子
- 蛍光および溶液加工可能な配位重合体
- ガス保存のためのシクロトリカテキレンをベースとした多孔性結晶物質
- OLEDsとしてのインドリジン誘導体
- 円形に分極した蛍光を持つらせん状にp-積層されたチオフェンベースの共重合体
- 新たな有機半導体および有機薄膜トランジスターのアプリケーション
- 予期せぬ反応性を持つ、極度にねじれた多環式芳香族炭化水素
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
417130-5G:
417130-25G:
417130-BULK:
417130-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)