Merck
413402
Sigma-Aldrich
鉄(II)アセチルアセトナート
99.95% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン 鉄(II)誘導体, Fe(acac)2, 第一鉄アセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
CAS Number:
分子量:
254.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
詳細
Atomic number of base material: 26 Iron
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413402-VAR:
413402-10G:
413402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)