396141
チタン酸ストロンチウム
powder, 99%
別名:
チタン酸ストロンチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrTiO3
CAS Number:
分子量:
183.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
2060 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
InChI Key
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
396141-VAR:
396141-BULK:
396141-100G:
396141-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)