381446
鉄(III)シュウ酸塩 六水和物
別名:
シュウ酸第二鉄六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe2(C2O4)3 · 6H2O
CAS Number:
分子量:
483.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アプリケーション
鉄(III)シュウ酸 6水和物は、希望する特性を持つ非晶質Fe2O3ナノ粒子 およびα -Fe2O3(電気化学Liイオン電池用)の調製に使用されることがあります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381446-BULK:
381446-25G:4548173227801
381446-VAR:
381446-5G:4548173227818