Merck
380547
Sigma-Aldrich
4-アセトキシスチレン
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
酢酸4-エテニルフェノール, 酢酸4-ビニルフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CH=CH2
CAS Number:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
含みます
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
粘度
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特異性
反応性比:4-アセトキシスチレン/スチレン 1.02/0.80
4-アセトキシスチレン/メタクリル酸メチル 0.76/0.88
4-アセトキシスチレン/無水マレイン酸 0/0
アプリケーション
ポリマ-はマイクロリソグラフィ-で使用されます。容易に誘導されるp-ヒドロキシスチレンの前駆体です。
特徴および利点
スチレンと同様に、ラジカル重合します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380547-VAR:
380547-BULK:
380547-5ML:
380547-25ML:
380547-700ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)