Merck
380474
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシエチルジスルフィド
technical grade
別名:
2,2′-ジチオジエタノール, ビス(2-ヒドロキシエチル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2SSCH2CH2OH
CAS Number:
分子量:
154.25
Beilstein:
1735851
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
158-163 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
密度
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCSSCCO
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-1-3-7-8-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-ヒドロキシエチルジスルフィド(HEDS)は、ジアルキルジスルフィドのクラスに属する有機硫黄化合物で​2つのヒドロキシエチル基の間にジスルフィド結合(-SS-)があります。材料科学では、HEDSは、防食、潤滑、センサーなどの用途で、金表面に自己組織化単層(SAM)を形成するための前駆体として使用されます。また、2-ヒドロキシエチルジスルフィドは、有機合成における還元剤やゴム配合物の製造における架橋剤としても使用されます。
アプリケーション
2-ヒドロキシエチルジスルフィドは、以下に使用できます。
  • 革のコーティングに使用する水性自己修復ポリウレタンの製造における鎖延長剤。
  • 多官能性開始剤の合成前駆体として、スチレンの原子移動ラジカル重合による星型ポリスチレンの製造に使用されます。
  • ジスルフィド系分岐剤の調製用の出発原料。この分岐剤は、高度に分岐したポリ(2-ヒドロキシプロピルメタクリレート)の合成に使用されます。
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
380474-5KG:
380474-250ML:
380474-5L:
380474-BULK:
380474-50ML:
380474-VAR:
380474-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)