380210
1,1′-アゾビス(シクロヘキサンカルボニトリル)
98%
別名:
1,1′-アゾビス(シアノシクロヘキサン), ACHN, VAZO™ 触媒 88 フリーラジカル源
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H10N=NC6H10CN
CAS Number:
分子量:
244.34
Beilstein:
960744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
1,1′-アゾビス(シクロヘキサンカルボニトリル)(AHCN)は、フリーラジカル重合に使用することができる、熱に安定な開始剤です。これは、メタノールやジメチルホルムアミド(DMF)などのさまざまな溶媒に溶解できます。
アプリケーション
一次のラジカル反応を開始するためにAIBNよりも強力なラジカル開始剤が使われてます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
380210-5KG:
380210-100G:4548173218878
380210-VAR:
380210-10KG:
380210-BULK:
380210-25G:4548173218861