377473
酸化マンガン(II,III)
97%
別名:
MnO.Mn2O3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn3O4
CAS Number:
分子量:
228.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
密度
4.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mn]O[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/3Mn.4O
InChI Key
GVNFAUMGUISVJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Manganese(II,III) oxide is a transition metal oxide that is formed by annealing manganese oxide in the air above 1000°C. It can be used for a variety of applications such as catalysis, electrochromic devices, and other energy storage applications.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377473-2KG:
377473-100G:4548173939179
377473-500G:
377473-BULK:
377473-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)