372838
ポリ(エチレンオキシド)
average MV 8,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
別名:
PEO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CH2CH2O-)n
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Product Name
ポリ(エチレンオキシド), average Mv ~8,000,000 (nominal), powder
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mv ~8,000,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
粘度
10,000-15,000 cP, 1 % in H2O(25 °C)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 高電圧正極固体リチウム電池用のポリエチレンオキシドベース電解質:この研究では、電池性能における電解質酸化の役割を評価し、PEO ベースの固体高分子電解質における課題と潜在的な改善点を強調しています(Homann et al., 2020)。
- 全固体 Li-S セル用のリチウムビス(フルオロスルホニル)イミド/ポリエチレンオキシド高分子電解質:リチウム硫黄電池用の PEO ベースのポリマー電解質の開発について論じ、エネルギー貯蔵技術の進歩に焦点を当てています(Judez et al., 2017)。
- リチウムイオン電池用のポリエチレンオキシド(PEO)ベースの電解質:リチウムイオン電池の固体電解質候補としての PEO ベースの材料について検討し、電気自動車および携帯電子機器業界における課題を取り上げています( He, Xie, 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
372838-BULK:
372838-5G:4548173938998
372838-250G:4548173938974
372838-500G:4548173938981
372838-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)