Merck
364525
Sigma-Aldrich
オレイン酸
technical grade, 90%
別名:
cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS Number:
分子量:
282.46
Beilstein:
1726542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
plant
品質水準
グレード
technical grade
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
アッセイ
90%
フォーム
liquid
semisolid
waxy solid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
密度
0.887 g/mL at 25 °C
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
microbiology
官能基
oleic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
オレイン酸はHepG2細胞からのapoBの排泄に与える影響の研究のための被験薬として用いられています。また、南クロナガアリの死骸運搬行動収穫アリ属のオレイン酸に対する研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
オレイン酸は無色、無臭の脂肪酸で、脳室内投与するとグルコース生産と食物摂取をブロックします。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オレイン酸
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
364525-BULK:
364525-25ML:
364525-25ML-PW:
364525-1L-PW:
364525-4L:
364525-4L-PW:
364525-1L:
364525-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)