Merck
363103
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
average Mw 146,000-186,000, 87-89% hydrolyzed
別名:
PVA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
powder or crystals
分子量
average Mw 146,000-186,000
落球粘度
40-50 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、非イオン性界面活性剤として使用できるビニルに基づく水溶性ポリマーです。また、生分解性ポリマーとして使用でき、接着剤、コーティング、繊維、セラミックおよび化粧品に組み込むことも可能です。その特性には、良好な透明性、耐薬品性、堅牢性および抗静電特性などがあります。
アプリケーション
PVAは、ドラッグデリバリー用途のヒドロゲルテンプレートの調製に使用できます。また、有機メモリシステムの開発にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363103-BULK:
363103-500G:
363103-1KG:
363103-25G:
363103-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)