363065
ポリビニルアルコール
Mw 146,000-186,000, 99+% hydrolyzed
別名:
PAA
品質水準
フォーム
crystalline powder
crystals
分子量
Mw 146,000-186,000
落球粘度
55-65 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、非イオン性界面活性剤として使用できるビニル系水溶性ポリマーです。また、生分解性ポリマーとして使用でき、接着剤、コーティング、繊維、セラミックおよび化粧品に組み込むことも可能です。その特性には、良好な透明性、耐薬品性、堅牢性および抗静電特性などがあります。
アプリケーション
PVAは、水酸化ジルコニウムから酸化ジルコニウムナノ粉末を合成するときのキレート剤として使用できます。また、繊維に基づく食品包装に応用できる可能性があるバイオポリマーとしても使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363065-BULK:
363065-25G:
363065-1KG:
363065-500G:
363065-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)