348198
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)silver(I)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13AgF6O2
CAS Number:
分子量:
423.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChI Key
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
348198-1G:
348198-VAR:
348198-5G:
348198-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)