Merck
346187
Sigma-Aldrich
トリオクチルホスフィンオキシド
technical grade, 90%
別名:
(Oct)3PO, TOPO®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]3PO
CAS Number:
分子量:
386.63
Beilstein:
1796648
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
抽出剤または安定剤として用います。例えばCdSeといった量子ドット作成用のキャップ配位子としても有用です。
法的情報
TOPO is a registered trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
446.0 °F - closed cup
引火点(℃)
230 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346187-500G:
346187-100G:
346187-VAR:
346187-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)