341584
ポリビニルアルコール
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
別名:
PVA
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mw 89,000-98,000
落球粘度
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
密度
1.19-1.31 g/cm3
アプリケーション
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES記法
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリビニルアルコール(PVOH)は、ビニルアルコールと酢酸ビニルのコポリマーを形成する、直鎖の親水性ポリマーです。そのため、ポリビニルアルコールポリマーの構造特性は、重合化と加水分解の程度によって異なります。このような変化は、エステル化、エーテル化、結晶化、ポリマー中のイオン-ポリマー複合体化などの化学的および物理的修飾の両方を引き起こします。修飾-PVOH構造は、バイオメディカルアプリケーションにおいて有用です。
アプリケーション
水-ブタノール混合物の浸透気化分離の研究のための混合マトリクス膜を調製するために、NaAゼオライト粒子をポリ(ビニルアルコール)マトリクス中に分散させています。ポリ(ビニルアルコール)/ゼラチンベースの生物適合ポリマー足場が、3D癌モデルのデザインに使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
341584-BULK:
341584-25G:
341584-VAR:
341584-1KG:
341584-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)