341436
オルトケイ酸テトラメチル
≥99%
別名:
テトラメトキシシラン
About This Item
蒸気密度
5.25 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI Key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ゾルゲル法による有機無機コーティング材料を合成するための前駆体として。
- 脂肪族および芳香族カルボン酸を アミンおよびアニリンで直接アミド化するための効率的な試薬として。
- 化学蒸着(CVD)法により SiO2複合膜を製作するための前駆体として。
- インドールのC3-メチル化の選択的触媒として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341436-25G:4548173310909
341436-BULK:
341436-VAR:
341436-100G:4548173310893