338842
チタン酸バリウム(IV)
powder, <2 μm, 99.5% trace metals basis
別名:
Barium titanate(IV), Titanium barium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaTiO3
CAS Number:
分子量:
233.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
粒径
<2 μm
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI Key
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チタン酸(IV)バリウムは、安定剤としてのオレイン酸存在下で酸化チタン(TiO2)とバリウム塩を反応させることで合成できるセラミック物質です。立方晶構造であり、強誘電性、熱電性および圧電性を持たせることができます。強い光ルミネセンスを示すフィルムを形成し、エレクトロニクス分野で広範囲の用途に使用できます。
アプリケーション
It can also be used as a filler material that can enhance the dielectric property of the composite.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
338842-100G:4548173137186
338842-500G:4548173137193
338842-BULK:
338842-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)