327182
アクリル酸tert-ブチル
contains 10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
別名:
t-Butyl acrylate
About This Item
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.410 (lit.)
bp
61-63 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
また、ポリ(アクリル酸tert-ブチル)は以下に使用できます:
- 非対称メンブレンの合成におけるビルディングブロックとして、ろ過、分離、または気体透過において役立つ可能性があります。
- リチウムイオン電池のシリコンアノード用のシロキサンを組み込んだコポリマーバインダーの調製におけるモノマー。
- 原子移動ラジカル重合(ATRP)によるポリ(アクリル酸tert-ブチル)/カーボンナノファイバー(CNF)材料の合成におけるモノマー。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
327182-VAR:
327182-BULK:
327182-100ML:
327182-5ML:
327182-1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)