Merck
309028
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average Mn 10,000, flakes
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ポリエチレングリコール, average Mn 10,000, flakes
フォーム
flakes
品質水準
分子量
average Mn 10,000
mp
63-65 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
分子量:Mn 8,500~11,500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ポリエチレングリコール
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
309028-250G:
309028-5G:
309028-500G:
309028-BULK:
309028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)