Merck
306320
Sigma-Aldrich
Inhibitor removers
Prepacked column, for removing tert-butylcatechol
別名:
腐食防止剤除去剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
SMILES記法
[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重合禁止剤/安定剤除去剤を予め充填したReady-to useな使い捨てカラムを用いることで、そのままでは不安定なモノマーなどの試薬や溶媒等に添加された、少量の重合禁止剤・安定剤を簡便に除去します。
・安定剤や重合禁止剤(HQ:ヒドロキノン、MEHQ:ヒドロキノンモノメチルエーテル、TBC:4-tert-ブチルカテコール)を、使用前に除去する必要がある用途で有用です。
・カラムは、使用後に廃棄するか※1、新しい充填材料をカラムの約3/4まで満たして再使用できます。(参考:HQ/MEHQカラム詰め替え:約21g、TBCカラム詰め替え:約30g)
・カラム容量概算(濃度が高ければ処理可能なモノマー量は少なくなります)
HQ/MEHQ(100 ppm):約3L
TBC(15 ppm):約4L
・TBCカラムや充填剤については、アクリル酸を含む極性溶媒と一緒に使用することは推奨しておりません。そのような用途には真空蒸留をお勧めします。
【Easy-to-use】
1.
予め充填されたガラスカラムを、少量のモノマーで事前に洗浄することをお勧めします。
2. カラム上部に添加漏斗を固定し、モノマー(または溶媒)を注ぎます。
3. モノマーを滴下する際に、カラムのオーバーフローを防止するために添加速度をモニターします。 モノマーを適切な容器に集めます。
4. 低融点の固体モノマーの場合、使用中はカラムをその融点より高く保ちます。
注意:モノマーを過熱させるとカラム上で重合します。 粘稠モノマーまたは高融点モノマーは、カラムに添加する前に適切な溶媒中に希釈しても構いません。
※1 未使用のカラムは、他の固体化学廃棄物と一緒に廃棄できます。使用後、充填剤またはカラムの処分方法を決定する上で、使用したモノマーの毒性と危険性を考慮する必要があります。
アプリケーション
重合禁止剤として広く使用されている4-tert-ブチルカテコールを除去するための、すぐに使える充填済み使い捨てカラムです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
306320-1EA-PW:
306320-BULK:
306320-12EA:4548173936444
306320-VAR:
306320-12EA-PW:
306320-1EA:4548173936451
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)