Merck
295574
Sigma-Aldrich
窒素
≥99.998%
別名:
Nitrogen gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
N2
CAS Number:
分子量:
28.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
suitable for DIN 38407-42
品質水準
蒸気密度
0.97 (vs air)
アッセイ
≥99.998%
不純物
≤3 ppm water
≤5 ppm oxygen
bp
−196 °C (lit.)
mp
−210 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
SMILES記法
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
InChI Key
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 窒素
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295574-VAR:
295574-56L:
295574-56L-PW:
295574-57L:
295574-PZ:
295574-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)