Merck
27815
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
≥99% (calc. to H2O free subst.)
別名:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H5SO3H · H2O
CAS Number:
分子量:
190.22
カラーインデックス番号:
42655
Beilstein:
3568023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99% (calc. to H2O free subst.)
フォーム
solid
不純物
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.5%
SMILES記法
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
p-トルエンスルホン酸一水和物はオキソニウム塩で、有機合成に使用される安価で取り扱いが容易な有機触媒です。
アプリケーション
p-トルエンスルホン酸一水和物は、エステル化、還元的アミノ化、ビギネリ反応、芳香核の分子間カップリングの触媒です。多成分縮合反応による、さまざまな生理活性化合物の調製にも使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27815-1KG-R:4548174005781
27815-6X1KG-R:
27815-25KG-R:
27815-2.5KG-R:4548174005798
27815-6X2.5KG-R:
27815S-25KG-R:
27815-BULK-R:
27815-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)