272345
2,4,6-トリフェニルピリリウムテトラフルオロボラート
98%
別名:
2,4,6-Triphenylpyrylium fluoborate (6CI), 2,4,6-Triphenylpyrylium fluoroborate, 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate (7CI), TPPT
About This Item
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
250-251 °C (lit.)
光触媒活性化
462 nm
官能基
phenyl
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
InChI Key
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
272345-25G:4548173128573
272345-VAR:
272345-BULK:
272345-250MG:
272345-5G:4548173128580