257370
7-アミノ-4-メチルクマリン
99%
別名:
クマリン120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS Number:
分子量:
175.18
Beilstein:
142231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
chromophore for enzyme substrates
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
223-226 °C (lit.)
λmax
354 nm in ethanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI Key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-アミノ-4-メチルクマリン(クマリン120)は、370~760 nmの範囲でレーザーを発することができる、アミノクマリンレーザー色素です。クマリン120には、C-H···OおよびN-H····Oからなる、3つの分子間水素結合の構造があります。
アプリケーション
クマリン120は、酵素の微量測定のための蛍光標識試薬として使用されます。これは細胞形態に影響を及ぼすことから、M. tuberculosisのMDR分離株に対する抗菌剤として使用されることがあります。クマリン120は、水性培地中の水銀イオン検出用の蛍光センサーにおいて、電荷を移動させるための電子供与体(アミノ基)としても使用されることがあります。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-アミノ-4-メチルクマリン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
257370-BULK:
257370-100MG:
257370-500MG:
257370-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number