Merck
255750
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛
99.99% trace metals basis
別名:
Zinc monoxide, Zinc white
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
CAS Number:
分子量:
81.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化亜鉛は、高い電気化学的結合係数、高い化学的安定性、広範囲の放射線吸収、生体適合性など、ユニークな特性を備えた多機能材料です。また、光電子工学、セラミック、レーザー技術で使用されるワイドバンドギャップ(3.37eV)半導体でもあります。その圧電特性と焦電特性により、センサー、エネルギー発生器、水素生成用の光触媒として使用できます。
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
酸化亜鉛は、以下の製造で出発原料として使用できます。
  • 環境発電用高周波回路に応用するショットキーダイオード。
  • センシング用のZnOナノ構造。たとえば、高選択性キシレンセンサー用のCr2O3-ZnCr2O4ヘテロナノ構造の製造に使用できます。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255750-VAR:
255750-500G:4548173927749
255750-100G:4548173927732
255750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)