253081
チタン(IV)プロポキシド
98%
別名:
オルトチタン酸テトラプロピル
About This Item
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO[Ti](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under チタン(IV)プロポキシド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253081-5G:
253081-500G:
253081-100G:
253081-25KG:
253081-10KG:
253081-VAR:
253081-BULK: